Tisk…
2-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
393606-1G 393606-25G 393606-5G
SIAL393606-1GEA 1180 CZK
SIAL393606-1G SIAL393606-25G SIAL393606-5G
2-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Bod tání: 160…166 °C
MDL Number: MFCD00093526
CAS číslo: 16419-60-6