Tisk…
2-Tolylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
309260010 309260050
ACRO309260010EA 1130 CZK
ACRO309260010 ACRO309260050
2-Tolylboronic acid 95%
2-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00093526
CAS číslo: 16419-60-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %