2-Tolylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
1360
CZK
B23154.03
B23154.06
2-Tolylboronic acid ≥98%
2-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Vzorec:
C₇H₉BO₂ Bod tání: ∼ 162…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00093526 CAS číslo: 16419-60-6 |