Tisk…
tert-Butanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175765-25G 175765-5G
SIAL175765-25GEA 6460 CZK
SIAL175765-25G SIAL175765-5G
tert-Butanol-[D1], Sigma-Aldrich®
tert-Butanol-[D1]
Vzorec: C₄H₉DO
Hustota: 0,797 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 3972-25-6
EINECS: 223-597-1
UN: 1120
ADR: 3,II