Tisk…
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
F6129-1KG F6129-250G
SIALF6129-1KGEA 7280 CZK
SIALF6129-1KG SIALF6129-250G
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) citrate
Vzorec: C₆H₅FeO₇
MW: 244.95
CAS číslo: 28633-45-6
EINECS: 249-117-0