Tisk…
Citran železito-amonný (16,5 - 18,5% Fe)
Dodavatel: Thermo Scientific
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 3300 CZK
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
Citran železito-amonný (16,5 - 18,5% Fe)
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013099
CAS číslo: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)