Tisk…
Citran železito-amonný, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
83887.290EA 3390 CZK
83887.290 83887.360
Citran železito-amonný, TECHNICAL
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013099
CAS číslo: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %