Tisk…
2-Acetylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 1910 CZK
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
2-Acetylphenylboronic acid 96%
2-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321263
CAS číslo: 308103-40-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %