Tisk…
2-Acetylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
H27327.14 H27327.06
H27327.14EA 26290 CZK
H27327.14 H27327.06
2-Acetylphenylboronic acid ≥97%
2-Acetylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 308103-40-4 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 170° dec. MDL No.: MFCD01321263
Vzorec: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321263
CAS číslo: 308103-40-4