Tisk…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27591.14 H27591.06 H27591.03
H27591.14EA 22960 CZK
H27591.14 H27591.06 H27591.03
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 313545-72-1 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD02684295
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684295
CAS číslo: 313545-72-1