2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
L20103.03
L20103.06
L20103.03EA
1520
CZK
L20103.03
L20103.06
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 254993-59-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 9263388
Vzorec:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224,37 g/mol Bod tání: 110…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684337 CAS číslo: 254993-59-4 |