Tisk…
(±)-β-Citronellol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
110460050 110461000 110465000
ACRO110460050EA 920 CZK
ACRO110460050 ACRO110461000 ACRO110465000
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,854 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
MDL Number: MFCD00002935
CAS číslo: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.850 to 0.860