Tisk…
(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C83201-100G C83201-5G
SIALC83201-100GEA 1390 CZK
SIALC83201-100G SIALC83201-5G
(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(±)-β-Citronellol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
MDL Number: MFCD00002935
CAS číslo: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354