Tisk…
(±)-β-Citronellol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A19016.22 A19016.36
A19016.22EA 1170 CZK
A19016.22 A19016.36
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95% CAS No.: 106-22-9 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4575 Odour: Pleasant Melting Point: -20° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 1721507 Merck Reference: 14,2330 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002935
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 221…222 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 0,858
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002935
CAS číslo: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2330