Tisk…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131860050 131860250
ACRO131860050EA 1870 CZK
ACRO131860050 ACRO131860250
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate
Vzorec: C₇H₅NO₄·xH₂O
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149413
CAS číslo: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)