Tisk…
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W326704-100G-K W326704-1KG-K W326704-25G-K
SIALW326704-100G-KEA 0 CZK
SIALW326704-100G-K SIALW326704-1KG-K SIALW326704-25G-K
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Vzorec: C₇H₉NOS
MW: 155,22 g/mol
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005331
CAS číslo: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0