2,4-Dibromo-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690783-10G
690783-1G
SIAL690783-10GEA
0
CZK
SIAL690783-10G
SIAL690783-1G
2,4-Dibromo-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromo-3-pentanone
Vzorec:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ MW: 243,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015719 CAS číslo: 815-60-1 UN: 3265 ADR: 8,II |