Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 13940 CZK
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631349
CAS číslo: 153254-09-2