Tisk…
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0250EA 1630 CZK
8.08625.0250 8.08625.1000
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiacetic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Bod varu: 168 °C (14 mmHg)
Bod tání: 128…131 °C
Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004359
CAS číslo: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09467
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material