Tisk…
Kyselina nitriltrioctová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
415740010 415740050 415742500 415740051
ACRO415740010EA 8240 CZK
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500 ACRO415740051
Kyselina nitriltrioctová 99%
Kyselina nitriltrioctová
Vzorec: C₆H₉NO₆
Bod varu: 498 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004287
CAS číslo: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %