Tisk…

Kyselina nitriltrioctová ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A11936.0E A11936.22 A11936.36
A11936.0EEA 13040 CZK
A11936.0E A11936.22 A11936.36
Kyselina nitriltrioctová ≥99%
Kyselina nitriltrioctová

Purity: 99% CAS No.: 139-13-9 Molecular Formula: C6H9NO6 Formula Weight: 191.14 Odour: Odourless Melting Point: 246° dec. Beilstein Reference: 1710776 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00004287

Vzorec: C₆H₉NO₆
Bod varu: 498 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004287
CAS číslo: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6579

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR