Tisk…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
679453-1G 679453-5G
SIAL679453-1GEA 2790 CZK
SIAL679453-1G SIAL679453-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
MDL Number: MFCD01318941
CAS číslo: 91983-14-1