2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
679453-1G
679453-5G
SIAL679453-1GEA
2790
CZK
SIAL679453-1G
SIAL679453-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL Number:
MFCD01318941 CAS číslo: 91983-14-1 |