1-Nonyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
MQ100
253871-25G
253871-5G
SIAL253871-25GEA
6990
CZK
SIAL253871-25G
SIAL253871-5G
1-Nonyne, Sigma-Aldrich®
1-Nonyne
Vzorec:
C₉H₁₆ MW: 124.23 Bod varu: 151 Bod tání: –50 °C Hustota: 0.757 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009567 CAS číslo: 3452-09-3 EINECS: 222-375-1 UN: 3295 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...