4,4'-Isopropylidendifenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133027-500G
133027-2KG
SIAL133027-500GEA
1690
CZK
SIAL133027-500G
SIAL133027-2KG
4,4'-Isopropylidendifenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Isopropylidendifenol
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₂ Bod varu: 401 °C (1013 hPa) Bod tání: 155 °C Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 227 °C |
MDL Number:
MFCD00002366 CAS číslo: 80-05-7 EINECS: 201-245-8 Merck Index: 13,01296 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...