4,4'-Isopropylidendifenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10324.0B
A10324.0I
A10324.30
A10324.0BEA
1670
CZK
A10324.0B
A10324.0I
A10324.30
4,4'-Isopropylidendifenol ≥97%
4,4'-Isopropylidendifenol
Purity: 97+%
CAS No.: 80-05-7
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 153-158°
Boiling Point: 200°/4mm
Beilstein Reference: 1107700
Merck Reference: 14,1297
MDL No.: MFCD00002366
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₂ Bod varu: 200 °C (4 mmHg) Bod tání: 153…158 °C Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 227 °C (440 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002366 CAS číslo: 80-05-7 EINECS: 201-245-8 Merck Index: 14,1297 |