Tisk…
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
282197-10G 282197-50G
SIAL282197-10GEA 3040 CZK
SIAL282197-10G SIAL282197-50G
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0,5 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
MDL Number: MFCD00002236
CAS číslo: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III