Tisk…
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20258.0050 8.20258.0250
8.20258.0050EA 2090 CZK
8.20258.0050 8.20258.0250
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002236
CAS číslo: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.25 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.5229 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)