5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W224502-100G-K
W224502-1KG-K
W224502-5KG-K
SIALW224502-100G-KEA
2100
CZK
SIALW224502-100G-K
SIALW224502-1KG-K
SIALW224502-5KG-K
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 237 °C (1013 hPa) Bod tání: 0,5 °C Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C |
MDL Number:
MFCD00002236 CAS číslo: 499-75-2 EINECS: 207-889-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...