Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 2010 CZK
H32364.03 H32364.06
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701058
CAS číslo: 80141-91-9