Tisk…
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32118.03 H32118.09
H32118.03EA 1800 CZK
H32118.03 H32118.09
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 405-09-4 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.15 MDL No.: MFCD04116336
Vzorec: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116336
CAS číslo: 405-09-4