1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26901.06
H26901.18
H26901.06EA
4530
CZK
H26901.06
H26901.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Purity: 98%
CAS No.: 370865-89-7
Molecular Formula: C8H11N5
Formula Weight: 177.21
MDL No.: MFCD08276373
Vzorec:
C₈H₁₁N₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276373 CAS číslo: 370865-89-7 |