Tisk…
Diethylenglykolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03127.2500
8.03127.2500EA 1430 CZK
8.03127.2500
Diethylenglykolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglykolmonoethylether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002872
CAS číslo: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200