Tisk…
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorothymol
B21906.14 B21906.22
B21906.14EA 1880 CZK
B21906.14 B21906.22
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Purity: 99% CAS No.: 89-68-9 Molecular Formula: C10H13ClO Formula Weight: 184.67 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 259-263° Merck Reference: 14,2170 MDL No.: MFCD00002326
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO
Bod varu: 259…263 °C
Bod tání: 59…61 °C
Hustota: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002326
CAS číslo: 89-68-9
EINECS: 201-930-1
Merck Index: 14,2170