Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647551-1G 647551-5G
SIAL647551-1GEA 2950 CZK
SIAL647551-1G SIAL647551-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
MDL Number: MFCD06201140
CAS číslo: 129716-11-6