4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647551-1G
647551-5G
SIAL647551-1GEA
2950
CZK
SIAL647551-1G
SIAL647551-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD06201140 CAS číslo: 129716-11-6 |