Tisk…
4-Chloro-2,6-xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13649.09 A13649.18
A13649.09EA 1600 CZK
A13649.09 A13649.18
4-Chloro-2,6-xylenol ≥98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 1123-63-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1908282
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod tání: 80…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020138
CAS číslo: 1123-63-3
EINECS: 214-376-0