Dichlorophen 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
A12640.22
A12640.14
A12640.36
A12640.22EA
1700
CZK
A12640.22
A12640.14
A12640.36
Dichlorophen 95%
Dichlorophen
Purity: 95%
CAS No.: 97-23-4
Molecular Formula: C13H10Cl2O2
Formula Weight: 269.13
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 1884514
Merck Reference: 14,3071
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002322
Vzorec:
C₁₃H₁₀Cl₂O₂ Bod varu: 389 °C (1013 hPa) Bod tání: 172…176 °C Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002322 CAS číslo: 97-23-4 EINECS: 202-567-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,3071 |