4-Chloro-3,5-xylenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
109061000
109065000
109060025
ACRO109061000EA
736
CZK
ACRO109061000
ACRO109065000
ACRO109060025
4-Chloro-3,5-xylenol 99%
4-Chloro-3,5-xylenol
Vzorec:
C₈H₉ClO MW: 156.61 Bod varu: 246 °C (760 mmHg) Bod tání: 113…116 °C Bod vzplanutí: 132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002324 CAS číslo: 88-04-0 EINECS: 201-793-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02194 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 116 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | ca. 500 ppm MEHQ |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...