Tisk…

4-Chloro-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol

M-Clarity™ quality level = MQ200

C38303-100G C38303-500G
SIALC38303-100GEA 865 CZK
SIALC38303-100G SIALC38303-500G
4-Chloro-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…116 °C
Hustota: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00002324
CAS číslo: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR