Tisk…
4-Chloro-3,5-xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 755 CZK
B21964.22 B21964.36
4-Chloro-3,5-xylenol ≥98%
4-Chloro-3,5-xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod varu: ∼246 °C
Bod tání: 112…116 °C
Hustota: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002324
CAS číslo: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 14,2176