5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
331480050
331480250
ACRO331480050EA
2160
CZK
ACRO331480050
ACRO331480250
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇BrO₂ Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 106…111 °C |
MDL Number:
MFCD00004618 CAS číslo: 2316-64-5 EINECS: 219-026-0 Merck Index: 12,01460 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |