4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
653187-10G
653187-1G
SIAL653187-10GEA
2220
CZK
SIAL653187-10G
SIAL653187-1G
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD07369762 CAS číslo: 17102-63-5 |