Tisk…
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B21669.14 B21669.22 B21669.36
B21669.14EA 1080 CZK
B21669.14 B21669.22 B21669.36
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
4-Bromo-2,6-xylenol
Purity: 99% CAS No.: 2374-05-2 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1862399 MDL No.: MFCD00002314
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002314
CAS číslo: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1