Tisk…
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, (2-Bromo-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
342210050 342210250
ACRO342210050EA 916 CZK
ACRO342210050 ACRO342210250
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247.09
Bod varu: 318
Bod tání: 95…100 °C
MDL Number: MFCD02093896
CAS číslo: 54370-00-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %