Tisk…
1-Bromo-2-pentyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429538-10G 429538-1G
SIAL429538-10GEA 3890 CZK
SIAL429538-10G SIAL429538-1G
1-Bromo-2-pentyne, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-pentyne
Vzorec: C₅H₇Br
MDL Number: MFCD00236363
CAS číslo: 16400-32-1
EINECS: 240-451-2