3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06
H30604.14
H30604.06EA
1020
CZK
H30604.06
H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 77771-03-0
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Boiling Point: 80°/0.5mm
MDL No.: MFCD00143093
Vzorec:
C₇H₆BrFO Bod varu: 80 °C (0,5 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143093 CAS číslo: 77771-03-0 |