Tisk…
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 2340 CZK
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002315
CAS číslo: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %