Tisk…
4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B21684.06 B21684.14
B21684.06EA 1320 CZK
B21684.06 B21684.14
4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Purity: 99% CAS No.: 7463-51-6 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2207127 MDL No.: MFCD00002315
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 259
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002315
CAS číslo: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8