Tisk…
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
144894-25G 144894-5G
SIAL144894-25GEA 4510 CZK
SIAL144894-25G SIAL144894-5G
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-m-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 177…179 °C
MDL Number: MFCD00007871
CAS číslo: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2