Tisk…
4-Amino-m-cresol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163200500 163202500
ACRO163200500EA 1390 CZK
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176…180 °C
MDL Number: MFCD00007871
CAS číslo: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %