Tisk…
4-Amino-m-cresol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23152.14 B23152.22 AB131401.0025
B23152.14EA 1510 CZK
B23152.14 B23152.22 ABCRAB131401.0025
4-Amino-m-cresol 98%
4-Amino-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-99-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 2078803 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007871
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007871
CAS číslo: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
ADR: 9,III